Direkt zum Inhalt
M1438
(±)-2-Methylarachidonoyl-2′-fluoroethylamide
≥95%, ethanol solution
Synonym(e):
2-Methyl-2′-fluoro AEA, Fluoromethanandamide, O-689
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H38NOF
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
363.55
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51111800
EC Number:
200-578-6
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
ethanol solution
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95%
form
ethanol solution
drug control
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(C)C(=O)NCCF
InChI
1S/C23H38FNO/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22(2)23(26)25-21-20-24/h7-8,10-11,13-14,16-17,22H,3-6,9,12,15,18-21H2,1-2H3,(H,25,26)/b8-7-,11-10-,14-13-,17-16-
InChI key
HMMNZALKMVCHHZ-ZKWNWVNESA-N
Biochem/physiol Actions
An analog of arachidonylethanolamide (anandamide) that is a potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist. The methyl group at the C-2 position of arachidonic acid gives the compound enhanced metabolic stability. It can fully substitute for Δ9-THC in animal self-administration tests.
Anandamide analog; potent, selective CB1 cannabinoid receptor agonist.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
57.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
14 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)