Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H5NOS2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.26
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltentype
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC)
form
solid
packaging
pkg of 1 g M076000-1G, 2 g of 2 g M076000-2G
impurities
≤0.1% water content (Karl Fischer)
color
faintly yellow to yellow
solubility
acetonitrile: 0.1 M, clear
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C1SSC(C2=CC=CC=C2)=N1
InChI
1S/C8H5NOS2/c10-8-9-7(11-12-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LKDWQHQNDDNHSC-UHFFFAOYSA-N
General description
Schwefel 42 ist ein Schwefelungsmittel
Application
Schwefel 42 eignet sich zur Verwendung anstelle eines Oxidationsmittels im Synthesezyklus zur Herstellung von Thioat-Oligonukleotiden.
Features and Benefits
- Schwefel 42 ist mindestens viermal so reaktiv wie Beaucage-Reagens oder PADS
- Kristallines Pulver
- Geruchlos, kein übler Geruch
- Bei 10 °C bis zu 0,28 mol/l in ACN löslich; ein Co-Lösungsmittel wie DCM oder THF ist nicht erforderlich
- Das Lösungsmittel für die Auflösung des Reagens sollte trocken sein (< 50 ppm), um P=O-Verunreinigungen zu minimieren
- In ACN-Lösung mindestens 21 Tage haltbar
- Die empfohlene Reaktionsdauer für die Schwefelung bei der Oligonukleotid-Synthese beträgt für 0,1 mol/l 60 Sekunden
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?