Fortfahren mit
M071000
5-(Ethylthio)-1H-tetrazol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C3H6N4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
130.17
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99.0% (reversed phase HPLC)
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC)
impurities
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
color
solid white
mp
84-90 °C (lit.), 86-88 °C
suitability
conforms to structure for H-NMR
SMILES string
CCSc1nnn[nH]1
InChI
1S/C3H6N4S/c1-2-8-3-4-6-7-5-3/h2H2,1H3,(H,4,5,6,7)
InChI key
GONFBOIJNUKKST-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L030004493805L030080
description
-
description
0.25M
description
95%
description
0.25 M, configured for PerkinElmer, configured for Polygen, configured for MerMade, configured for ABI 3900
assay
≥99.0% (reversed phase HPLC)
assay
-
assay
95%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
mp
84-90 °C (lit.), 86-88 °C
mp
-
mp
84-90 °C (lit.)
mp
-
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
-
product line
Proligo Reagents
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
-
suitability
-
suitability
-
impurities
≤300 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
impurities
-
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-(Ethylthio)-1H-tetrazol
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)