Wichtige Dokumente
M0671
Rekombinanter Molekulargewichtsmarker
mol wt 15,000-150,000 Da
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Verwendung
1 vial sufficient for 100 uses (10 × 10 cm mini gels)
1 vial sufficient for 50 uses (large format 16 × 18 cm gels)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
15,000-150,000 Da
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Recombinant Molecular Weight Marker has been used for determining the size of protein bands in western blot and sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Sonstige Hinweise
Der rekombinante Molekulargewichts-Standard für SDS-PAGE enthält sieben genau dimensioniert Proteine, MW 15, 25, 35, 50, 75, 100 und 150 kDa. Rekombinante Proteine produzieren scharfe Banden für eine präzise Größenbestimmung, da sie nicht glykosyliert sind.
Physikalische Form
Lösung mit ca. 0.8 mg/mL Gesamtprotein in 125 mM Tris-HCl, pH 6.8, 2% SDS, 10% Glycerin, 200 mM 2-Mercaptoethanol, 0.007% Bromphenolblau.
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cloning, expression and functional characterisation of chitinase from larvae of tomato moth (Lacanobia oleracea): a demonstration of the insecticidal activity of insect chitinase.
Fitches E, et al.
Insect Biochemistry and Molecular Biology, 34, 1037-1050 (2004)
Cell cycle dependent telomere regulation by telomerase in human bone marrow mesenchymal stem cells.
Zhao YM, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 369, 1114-1119 (2008)
Eduardo L V Silveira et al.
Clinical and vaccine immunology : CVI, 15(8), 1292-1300 (2008-06-27)
Earlier studies have demonstrated in A/Sn mice highly susceptible to Chagas' disease protective immunity against lethal Trypanosoma cruzi infection elicited by vaccination with an open reading frame (ORF) expressed by amastigotes. In our experiments, we used this mouse model to