Fortfahren mit
M0660
Mycoplasmen-Agar
powder, suitable for microbiology
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 436,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106200
€ 436,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
Quality Segment
solubility
H2O: 35.5 g/L
application(s)
microbiology
General description
Agar kochen bis er gelöst ist und pH auf 7.8±0.2 einstellen. Bei 121°C autoklavieren, 15 psi für 15 Minuten. Hergestelltes Medium bei 0-5°C lagern.
The components contained in this basal medium do not exhibit inhibitory or toxic effects when used to culture mycoplasma. A special mineral supplement has been added to improve the growth and colony characteristics of the organism.
Application
Empfohlen für die Kultivierung von Mycoplasma.
Other Notes
Pulver enthält (g/L): 10.0 bakterielles Pepton, 10.0 LAB-LEMCO Pulver, 5.0 Natriumchlorid, 0.5 Mineral-Supplement, 10.0 Agar.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0535M2178M0303
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
veterinary
solubility
H2O: 35.5 g/L
solubility
H2O: 25.5 g/L (Autoclave at 121°C, 15 psi for 15 minutes. Store prepared medium at 0-5°C.)
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Mycoplasma propagation
Mycoplasma propagation
-
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)