Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C47H74N10O14S
Molekulargewicht:
1035.21
UNSPSC Code:
51111800
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
>98% (HPLC)
form
solid
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](N)C(=O)N[C@@H](CCSC)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(O)=O
Gene Information
human ... SILV(6490)
Biochem/physiol Actions
Modification of the melanoma differentiation antigen gp100/PMEL 17 fragment 209-217 sequence with greater affinity for the HLA-A2 molecule than the unmodified peptide. Has an increased ability to generate melanoma-reactive cytotoxic T lymphocytes in vitro.
Sequence with greater affinity for the HLA-A2 molecule than the unmodified peptide; has an increased ability to generate melanoma-reactive cytotoxic T lymphocytes in vitro.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?