Fortfahren mit
M023030
TFA-Hexylaminolinker-Phosphoramidit
configured for ABI
Synonym(e):
TFA-Hexylaminolinker-Amidit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
0.25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 159,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C17H31F3N3O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
413.42
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116105
MDL number:
Assay:
≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−70°C
€ 159,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥98% (31P-NMR)
bulk density
1.095 g/mL
suitability
conforms to structure for H-NMR (Identity)
compatibility
configured for ABI
storage temp.
−70°C
SMILES string
CC(C)N(C(C)C)P(OCCCCCCNC(=O)C(F)(F)F)OCCC#N
InChI
1S/C17H31F3N3O3P/c1-14(2)23(15(3)4)27(26-13-9-10-21)25-12-8-6-5-7-11-22-16(24)17(18,19)20/h14-15H,5-9,11-13H2,1-4H3,(H,22,24)
InChI key
SMMKTKILBQHSFL-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M010800M023000M023080
assay
≥98% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR)
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
bulk density
1.095 g/mL
bulk density
1.095 g/mL
bulk density
1.095 g/mL
bulk density
1.095 g/mL
compatibility
configured for ABI
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
configured for PerkinElmer, configured for Polygen
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)