Fortfahren mit
M021000
MMT-Hexylaminolinker-Phosphoramidit
Synonym(e):
MMT-Hexylaminolinker-Amidit
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H48N3O3P
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
589.75
UNSPSC Code:
41116105
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
Storage temp.:
−20°C
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
type
for DNA synthesis
Quality Segment
product line
Proligo Reagents
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
suitability
conforms to structure for H-NMR
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(NCCCCCCOP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C35H48N3O3P/c1-29(2)38(30(3)4)42(41-28-16-25-36)40-27-15-7-6-14-26-37-35(31-17-10-8-11-18-31,32-19-12-9-13-20-32)33-21-23-34(39-5)24-22-33/h8-13,17-24,29-30,37H,6-7,14-16,26-28H2,1-5H3
InChI key
YBANXOPIYSVPMH-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M021030M021080M052080
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥97% (reversed phase HPLC), ≥98% (31P-NMR)
assay
≥98% (31P-NMR), ≥98.0% (reversed phase HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
product line
Proligo Reagents
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
conforms to structure for H-NMR
suitability
-
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
for DNA synthesis
type
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)