Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)2CHCH2CH(NH2)CONHCH(CH3)COOH · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.25 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1726165
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O.CC(C)C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C9H18N2O3.H2O/c1-5(2)4-7(10)8(12)11-6(3)9(13)14;/h5-7H,4,10H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14);1H2/t6-,7-;/m0./s1
InChI key
FTDFAGANYJVHDA-LEUCUCNGSA-N
General description
Leucylalanine (Leu-Ala) is useful to produce non-electrolytic triorganotin (IV) derivatives (R3Sn(HL)) to study the models of metal-protein interactions.
Application
Leu-Ala hydrate has been used as a substrate in Tris-hydrochloride (HCl) buffer to analyze the leucine-alanine peptidase (LAP) activity in larvae.
Leucylalanine (Leu-Ala) is use to make non-electrolytic triorganotin(IV) derivatives (general formulae R3Sn(HL)) to study models of metal-protein interactions.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?