Merck
L8411
Ultima Gold-XR-LSC-Cocktail
For aqueous samples
Synonym(e):
Liquid Scintillation Counting, Scintillation Cocktail
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352108
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
composition
bis(2-ethylhexyl) hydrogen phosphate, 3-7 % (w/w) , Bis(isopropyl)naphthalene , 45-70 % (w/w) , 3,6-dimethyloct-4-yne-3,6-diol , 3-7 % (w/w) , Dioctyl sodium sulfosuccinate , 3-7 % (w/w) , Ethoxylated nonylphenol, 10-30 % (w/w) , Triethylphosphate, 3-7 % (w/w)
color
clear light yellow
pH
6.3 (20 °C)
bp
290 °C/1,013 hPa
mp
-30 °C
density
0.960 g/cm3
suitability
suitable for (suitable for use as a liquid scintillation cocktail for aqueous samples)
General description
Ultima Gold XR LSC Cocktail is a safer line of liquid scintillation cocktails (LSC) designed for a wide range of aqueous solutions. Liquid scintillation counting in radionuclide metrology involves preparing samples which are emulsions of aqueous radioactive solutions in liquid scintillation cocktails. Ultima Gold  XR LSC Cocktail technology is an alternative screening tool to alpha spectrometry and gas flow proportional counting.
Application
Ultima Gold XR LSC Cocktail is widely used to measure low-energy radionuclides. Metrology laboratories also use it for the standardization of radioactive solutions.
Features and Benefits
Ultima Gold XR LSC Cocktail has the following benefits:
  • A high flash point (150 °C) offers greater safety.
  • High sample load capacity and high counting efficiency − up to 50% for 3H. 
  • Compatible with alkaline samples.
  • It will not diffuse through polyethylene vials. 
  • Biodegradable. 
  • Compatible with polar organic solvents.
Legal Information
Ultima Gold is a trademark of Revvity
signalword
Danger
Lagerklasse
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
305.6 °F - closed cup
flash_point_c
152 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
9016-45-9
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)