Fortfahren mit
L8292
Lipoprotein, niedrige Dichte aus Humanplasma
lyophilized powder
Synonym(e):
β-Lipoprotein aus Humanplasma, LDL, Lipoprotein mit niedriger Dichte aus Humanplasma
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 vial
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 554,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Biological source:
human plasma
€ 554,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human plasma
Quality Segment
form
lyophilized powder
packaging
vial of ~5 mg protein
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... APOA1(335)
General description
Lipoproteine niedriger Dichte sind kleiner als VLDL und IDL (26 nm) (MW ca. 3,5 Mio.) und dichter (~1,04). Die Proteinkomponente von LDL ist Apolipoprotein B100. LDL enthält 20–22 % Protein, 10–15 % Triglyceride, 20–28 % Phospholipide, 37–48 % Cholesterinester und 8–10 % Cholesterin.
Low Density Lipoprotein (LDL) wird mittels Lipolyse und Lipidtransfer-Schritten synthetisiert. Diese Proteine werden nach Aufnahme durch LDL-Rezeptoren in Hepatozyten aus Very Low Density Lipoprotein (VLDL) gebildet. Ein LDL-Normalspiegel von 130 mg/dl im menschlichen Plasma ist wünschenswert. Es wird auch als „schlechtes Cholesterin“ bezeichnet.
Application
Lipoproteine wurden genutzt, um die Auswirkung der Oberflächendichte von in Kulturschalen immobilisierten Nanosegmenten auf die Ex-vivo-Expansion von hämatopoietischen Stamm- und Vorläuferzellen aus Nabelschnurblut zu untersuchen. Sie wurden außerdem bei der Separation und Kultivierung von hämatopoietischen Stammzellen aus Nabelschnurblut mittels Permeation durch Membranen mit Nanosegmenten eingesetzt.
Low Density Lipoprotein aus Humanplasma hat folgende Anwendungen:
  • Evaluierung seiner Anti-Langerhans-Zellen-Differenzierungsaktivität in aus Monozyten gewonnenen Langerhans-Zellen (MDLC)
  • Herstellung von oxidiertem Low Density Lipoprotein (ox-LDL)
  • als Lipoprotein-Standard bei der Quantifizierung von embryonalem Liquor (eCSF) aus HH23-Embryonen mittels Lipidfärbung
Biochem/physiol Actions
LDL und HDL transportieren sowohl mit der Nahrung zugeführtes als auch endogenes Cholesterin im Plasma. LDL ist der wichtigste Cholesterin- und Cholesterinester-Transporter; er ist für mehr als die Hälfte des Gesamtlipoproteins im Plasma verantwortlich. LDL wird über die rezeptorvermittelte Endozytose von der Leber und anderen Geweben absorbiert. Die zytoplasmische Domäne des LDL-Rezeptors erleichtert die Entstehung von beschichteten Vertiefungen, also von an Rezeptoren reichen Regionen der Membran. Die Ligandenbindungsdomäne des Rezeptors erkennt apo-B100 auf LDL, was die Entstehung eines clathrinbeschichteten Vesikels zur Folge hat. ATP-abhängige Protonpumpen senken den pH-Wert im Vesikel ab, was zu einer Dissoziation des LDL von seinem Rezeptor führt. Nach dem Verlust der Clathrinbeschichtung verschmelzen die Vesikel mit Lysozomen, was zu einer enzymatischen Hydrolyse von Peptid und Cholsterinester führt. Der LDL-Rezeptor kann zur Zellmembran recycelt werden. Insulin, Triiodthyronin und Dexamethason sind nachweislich an der Regulierung einer LDL-rezeptorvermittelten Aufnahme beteiligt.
Die Apolipoprotein-Komponente des LDL-Partikels interagiert mit der extrazellulären Matrix in der arteriellen Intima, was zu ihrer Retention führt. LDL ist der Hauptfaktor für ein Voranschreiten atherosklerotischer kardiovaskulärer Erkrankungen.
Preparation Note
Lyophilisiert aus einer Lösung von 0,15 M NaCl und 0,01 % EDTA, pH 7,4
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
L1567178461437644
description
lyophilized powder
description
lyophilized powder
description
Native Apolipoprotein C-III from human plasma found in VLDL and chylomicrons. Involved in triglyceride uptake by cells. Inhibits lipoprotein lipase and uptake of lipoprotein remnants by the liver.
description
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
-
form
lyophilized powder
form
lyophilized powder
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
UniProt accession no.
P02647
UniProt accession no.
P02649, P02656, P04114, P02647, P06727, P02654, Q6Q788
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
-
Gene Information
human ... APOA1(335)
Gene Information
human ... APOA1(335), APOA4(337), APOA5(116519), APOB(338), APOC1(341), APOC3(345), APOE(348)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the concentration and volume of this product?
    1 answer
    1. This product is a lyophilized powder. When reconstituted with 1 mL deionized water, the protein concentration may range from 4 - 8 mg/mL. This information is lot-specific and reported in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/l8292#product-documentation
      Please see the following link to review additional information available in the product datasheet:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/253/508/l8292dat.pdf