Direkt zum Inhalt
L7777
Lacto-N-fucopentaose III
from human milk, ≥95% (HPAE)
Synonym(e):
β-D-Gal-(1→4)-[α-L-Fuc-(1→3)]-β-D-GlcNAc-(1→3)-β-D-Gal-(1→4)-D-Glc, LNFP III, Lex-lactose, Lewis-X pentasaccharide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H55NO25
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
853.77
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
human milk
assay
≥95% (HPAE)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1OC(OC2C(NC(C)=O)C(OC(CO)C2OC3OC(CO)C(O)C(O)C3O)OC4C(O)C(CO)OC(OC(C(O)CO)C(O)C(O)C=O)C4O)C(O)C(O)C1O
InChI
1S/C32H55NO25/c1-8-16(42)20(46)22(48)30(51-8)57-27-15(33-9(2)39)29(54-14(7-38)26(27)56-31-23(49)21(47)18(44)12(5-36)52-31)58-28-19(45)13(6-37)53-32(24(28)50)55-25(11(41)4-35)17(43)10(40)3-34/h3,8,10-32,35-38,40-50H,4-7H2,1-2H3,(H,33,39)
InChI key
WMYQZGAEYLPOSX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)