Fortfahren mit
L7418
LAAM -hydrochlorid
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
α-l-acetylmethadol hydrochloride, (1S)-2-[(2S)-2-(dimethylamino)propyl]-1-ethyl-2,2-diphenylethyl acetate hydrochloride, MK-790 hydrochloride, ORLAAM hydrochloride, levomethadyl acetate hydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C23H32ClNO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
389.96
UNSPSC Code:
12352202
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
drug control
USDEA Schedule II; kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada, kontrollierte Droge in Deutschland
color
white
solubility
H2O: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC[C@H](OC(C)=O)C(C[C@H](C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C23H31NO2.ClH/c1-6-22(26-19(3)25)23(17-18(2)24(4)5,20-13-9-7-10-14-20)21-15-11-8-12-16-21;/h7-16,18,22H,6,17H2,1-5H3;1H/t18-,22-;/m0./s1
InChI key
UXBPQRGCVJOTNT-COBSGTNCSA-N
Gene Information
human ... OPRM1(4988)
Biochem/physiol Actions
LAAM hydrochloride is μ opioid receptor agonist.
LAAM hydrochloride is μ opioid receptor agonist. LAAM hydrochloride is a DEA-controlled substance, which has a slow onset, but a long duration of action. LAAM is a useful tool for studying opiate tolerance and cross-reactivity with other μ opioid receptor agonists.
Other Notes
DEA Schedule II
Legal Information
German
Dieses Produkt fällt unter das Betäubungsmittelgesetz (BtMG). Für eine Bestellung dieses Produktes ist eine Erlaubnis nach § 3 BtMG zwingend erforderlich, es sei denn, es greift eine Ausnahme von der Erlaubnispflicht nach § 4 oder § 26 BtMG.
English
This product is subject to the German Narcotics Act. A permit under Section 3 of the German Narcotics Act is mandatory for ordering this product unless an exemption from the permit requirement under Section 4 or Section 26 of the German Narcotics Act applies.
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)