Direkt zum Inhalt
L3759
Lectin ausBandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia)
biotin conjugate, lyophilized powder
Synonym(e):
Bandeiraea simplicifolia-Agglutinin, BS-I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
biotin conjugate
form
lyophilized powder
potency
<250 μg per mL agglutination activity (using human blood group A erythrocytes.)
composition
Protein, ~85% E1%/280
extent of labeling
~5 mol biotin per mol protein
storage temp.
2-8°C
Application
Lectin from Bandeiraea simplicifolia (Griffonia simplicifolia) has been used:
  • for highlighting murine endothelial cells
  • to identify fetal capillaries in endothelial immunohistochemical staining, conjugated with biotin
  • to detect tumor total vessels
Biochem/physiol Actions
BS-I hat eine hohe Affinität für terminale α-D-Galactosylreste mit einer sekundären Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste.
Physical form
Contains sodium citrate
Analysis Note
Die Agglutinationsaktivität wird in μg/ml ausgedrückt und aus seriellen Verdünnungen einer 1-mg/ml-Lösung, die phosphatgepufferte Kochsalzlösung mit pH-Wert 6.8 enthält, für jedes Lektin, Calcium, Magnesium und Mangan in verschiedenen Konzentrationen bestimmt. Diese Aktivität ist die niedrigste Konzentration, bei der eine 2%-ige Suspension entsprechender Erythrozyten nach einstündiger Inkubation bei 25 °C agglutiniert.
Other Notes
BS-I ist ein tetrameres Lektin und besteht aus den zwei Untereinheiten A und B. Es gibt fünf BS-I-Isolektine mit verschiedenen Untereinheit-Zusammensetzungen: BSI-B4, BSI-AB3, BSI-A2B2, BSI-A3B und BSI-A4. BSI- B4 ist Blutgruppen-B-spezifisch und hat eine exklusive Affinität für terminale α-D-Galactosylreste, wogegen BSI-A4 Blutgruppen-A-spezifisch ist und eine hohe Affinität für terminale N-Acetyl-α-D-Galactosaminylreste aufweist.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)