Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28N4O3 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
445.38
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥97.5% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow (and colorless to faint brown and colorless to brown-yellow)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1cc(NC(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)CCCCN)cc2ccccc12
InChI
1S/C20H28N4O3.2ClH/c1-13(23-20(26)17(22)9-5-6-10-21)19(25)24-15-11-14-7-3-4-8-16(14)18(12-15)27-2;;/h3-4,7-8,11-13,17H,5-6,9-10,21-22H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25);2*1H/t13-,17-;;/m0../s1
InChI key
GJOOJLYXFGXARX-ZMQOMOPGSA-N
General description
Fluorogenic substrate for dipeptidyl aminopeptidase II.
Application
Lys-Ala 4-methoxy-β-naphthylamide dihydrochloride has been used as a substrate to measure the dipeptidyl peptidase II (DPPII) from Vigna radiata seeds.
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?