Merck
L1414
Labiase from Streptomyces fulvissimus TU-6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
powder
specific activity
≥10.0 units/g solid
storage temp.
2-8°C
Application
Labiase from Streptomyces fulvissimus is an enzyme preparation useful for the lysis of many Gram-positive bacteria such as Lactobacillus, Aerococcus and, Streptococcus.
Labiase contains β-N-acetyl-D-glucosaminidase and lysozyme activity.
pH Optimum for activity: pH ~4
pH Optimum for stability: pH 4-8
Other Notes
One unit will release 1 micromole of p-nitrophenol from p-nitrophenyl N-acetyl-beta-D-glucosaminide per minute at pH 4.0 at 37 deg C.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)