Merck
L0664
Loxoprofen
solid
Synonym(e):
α-Methyl-4-[(2-oxocyclopentyl)methyl]benzeneacetic acid, Koloxo
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C15H18O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.30
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Form:
solid
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
originator
Daiichi-Sankyo
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(CC2CCCC2=O)cc1
InChI
1S/C15H18O3/c1-10(15(17)18)12-7-5-11(6-8-12)9-13-3-2-4-14(13)16/h5-8,10,13H,2-4,9H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
YMBXTVYHTMGZDW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Anti-inflammatory; analgesic
Features and Benefits
This compound was developed by Daiichi-Sankyo. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)