Direkt zum Inhalt
K3894
KMUP-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
1H-Purine-2,6-dione, 7-[2-[4-(2-chlorophenyl)-1-piperazinyl]ethyl]-3,7-dihydro-1,3-dimethyl-, 7-[2-[4-(2-Chlorophenyl)piperazinyl]ethyl]-1,3-dimethylxanthine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H23ClN6O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
402.88
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(CCN3CCN(CC3)c4ccccc4Cl)c2C1=O
Biochem/physiol Actions
KMUP-1 is a soluble guanylyl cyclase activator and PDE inhibitor.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)