Merck
K3761
KT 5720
From microbial, ≥98% (HPLC), PKA inhibitor, powder
Synonym(e):
KT 5720
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H31N3O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
537.61
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
KT 5720, ≥98% (HPLC), powder
biological source
microbial
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to faint yellow
solubility
methanol: 5 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCOC([C@@]1(O)C[C@@]2([H])N3C(C=CC=C4)=C4C5=C3C6=C(C(C=CC=C7)=C7N6[C@]1(C)O2)C8=C5C(NC8)=O)=O
InChI
1S/C32H31N3O5/c1-3-4-5-10-15-39-30(37)32(38)16-23-34-21-13-8-6-11-18(21)25-26-20(17-33-29(26)36)24-19-12-7-9-14-22(19)35(28(24)27(25)34)31(32,2)40-23/h6-9,11-14,23,38H,3-5,10,15-17H2,1-2H3,(H,33,36)/t23-,31+,32-/m0/s1
InChI key
ZHEHVZXPFVXKEY-IKZDWWSZSA-N
Application
KT 5720 has been used as a chemical inhibitor of cell signaling pathway. It has also been used as a protein kinase A (PKA) inhibitor to study its effect on the nuclear import of CRTC1 in α-MSH-activated B16-F0 cells and on COX-2 stimulation of tumor-associated Vascular endothelial growth factor (VEGF) expression.
Biochem/physiol Actions
Specific, cell-permeable inhibitor of protein kinase A (PKA). No significant effect on protein kinase C (PKC), protein kinase G (PKG) or myosin light chain kinase (MLCK).
Features and Benefits
This compound is featured on the PKA & PKG page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KT 5720
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)