Merck
K1127
Kemptid
≥95% (HPLC), powder
Synonym(e):
Phosphat Akzeptor Peptid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H61N13O9 · xC2H4O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
771.91 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
6263936
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
H2O: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(O)=O.[H]N[C@@H](CC(C)C)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(N[C@H](C(N[C@@H](CO)C(N[C@@H](CC(C)C)C(NCC(O)=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O
InChI
1S/C32H61N13O9.C2H4O2/c1-16(2)12-19(33)26(50)42-21(9-7-11-39-32(36)37)29(53)43-20(8-6-10-38-31(34)35)28(52)41-18(5)25(49)45-23(15-46)30(54)44-22(13-17(3)4)27(51)40-14-24(47)48;1-2(3)4/h16-23,46H,6-15,33H2,1-5H3,(H,40,51)(H,41,52)(H,42,50)(H,43,53)(H,44,54)(H,45,49)(H,47,48)(H4,34,35,38)(H4,36,37,39);1H3,(H,3,4)/t18-,19-,20-,21-,22-,23-;/m0./s1
InChI key
WRTDQEIEUYKAKV-PXILYFGCSA-N
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)