Merck
I7375
Iodonitrotetrazoliumviolett-Forazan
crystalline
Synonym(e):
1-(4-Iodphenyl)-5-(4-nitrophenyl)-3-phenylformazan, INT-Formazan, Iod-nitrotetrazolium-formazan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H14IN5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
471.25
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.83
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-950-6
Beilstein/REAXYS Number:
1829738
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
crystalline
Quality Segment
color
brown
solubility
DMF: 50 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(NN=C(N=Nc2ccc(I)cc2)c3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H14IN5O2/c20-15-6-8-16(9-7-15)21-23-19(14-4-2-1-3-5-14)24-22-17-10-12-18(13-11-17)25(26)27/h1-13,22H/b23-21?,24-19-
InChI key
FVFWUNAWQMROIF-CDNKMLFNSA-N
Application
  • Starvation-survival processes of a marine Vibrio.: This research explores the use of Iodonitrotetrazolium Violet-Formazan for studying the starvation-survival mechanisms in marine Vibrio, highlighting its application as a metabolic activity indicator under nutrient-deprived conditions, which is crucial for understanding bacterial survival strategies in natural aquatic environments (Amy et al., 1983).
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)