Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H12IN3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.11
UNSPSC Code:
41106305
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
EC Number:
210-269-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC1=NC(=O)N(C=C1I)[C@H]2C[C@@H](O)[C@H](CO)O2
InChI
1S/C9H12IN3O4/c10-4-2-13(9(16)12-8(4)11)7-1-5(15)6(3-14)17-7/h2,5-7,14-15H,1,3H2,(H2,11,12,16)/t5?,6?,7-/m1/s1
InChI key
WEVJJMPVVFNAHZ-KPGICGJXSA-N
Application
5-Iodo-2′-deoxycytidine (5-iododeoxycytidine) is used in the construction of DNA oligomers to enable structural studies and photoactivated cross-linking. 5-Iodo-2′-deoxycytidine is used in the synthesis of other modified nucleosides, such as 5-ethynylferrocenyl-2′-deoxycytidine used in semiconductor electrodes and 10-(2-deoxyβ-D -ribofuranosyl)pyrimido[4′,5′:4,5]pyrimido[1,6-a]indole-6,9(7H)-dione (dCPPI).
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?