Direkt zum Inhalt
I6632
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosin
~98%
Synonym(e):
iBu-DMT-dG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C35H37N5O7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
639.70
EC Number:
272-615-4
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
3582365
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
~98%
form
powder
mp
~150 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2O)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc34)(c5ccccc5)c6ccc(OC)cc6
InChI
1S/C35H37N5O7/c1-21(2)32(42)38-34-37-31-30(33(43)39-34)36-20-40(31)29-18-27(41)28(47-29)19-46-35(22-8-6-5-7-9-22,23-10-14-25(44-3)15-11-23)24-12-16-26(45-4)17-13-24/h5-17,20-21,27-29,41H,18-19H2,1-4H3,(H2,37,38,39,42,43)/t27-,28+,29+/m0/s1
InChI key
RMQXDNUKLIDXOS-ZGIBFIJWSA-N
Piktogramme
Environment
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)