Direkt zum Inhalt
I4881
IgG from chicken serum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonym(e):
Chicken IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
3
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
unconjugated
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing sodium chloride and sodium phosphate, pH 7.2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)