Fortfahren mit
I4510
Iminodiessigsäure-Sepharose
aqueous ethanol suspension
Synonym(e):
Iminodiessigsäure-Agarose
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 229,00
€ 194,65
25 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 456,00
€ 387,60
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
23151817
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.56
MDL number:
€ 194,65
Listenpreis€ 229,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous ethanol suspension
Quality Segment
matrix
Sepharose 6B Fast Flow
matrix activation
epoxy
matrix attachment
amino
matrix spacer
7 atoms
capacity
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[X]N(CC(=O)O)CC(=O)O
General description
I4510-50ML′s updated product number is GE17-0575-01
Iminodiacetic acid Sepharose is a chelating resin used for the purification of proteins.
Application
Iminodiacetic acid Sepharose has been slurry-packed into a tared polypropylene column for immobilized metal-ion affinity chromatography (IMAC) and for the preparation of the chelating sepharose column. It is an important component of metal affinity chromatography which immobilizes transition metal ions.
Iminodiacetic acid Sepharose is used is affinity chromatography, protein chromatography and chelating resins. Iminodiacetic acid Sepharose has been used to report a new procedure for the purification of two human monoclonal anti-HIV (human immunodeficiency virus) antibodies (mAbs 2G12 and 4E10).
Physical form
Suspension in 20% Ethanol
Legal Information
Sepharose is a trademark of Cytiva
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
DFF100E6754DCL6B100
form
aqueous ethanol suspension
form
suspension
form
lyophilized powder
form
suspension
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
capacity
22-30 μmol/mL binding capacity (Zn2+)
capacity
110-160 μeq/mL binding capacity(gel volume)
capacity
-
capacity
130-170 μeq/mL binding capacity (gel volume)(gel volume)
matrix activation
epoxy
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix activation
-
matrix spacer
7 atoms
matrix spacer
-
matrix spacer
12 atoms
matrix spacer
-
matrix attachment
amino
matrix attachment
-
matrix attachment
through epoxy to hydroxyl
matrix attachment
-
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
96.8 °F
flash_point_c
36 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)