Über diesen Artikel
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
ELISA (i), QPA
Citations:
16
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
goat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
technique(s)
indirect ELISA: 1:10,000, quantitative precipitin assay: 3.0 mg/mL
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Menschliche IgG sind Glykoprotein-Antikörper, die zwei gleichwertige leichte Ketten und zwei identische schwere Ketten enthalten. IgG weisen vier unterschiedliche Isoformen auf, von IgG1 bis IgG4. Diese Antikörper regulieren die Immunreaktionen auf Allergien und pathogene Infektionen. IgGs werden auch mit Komplementfixierung und Autoimmunstörungen in Zusammenhang gebracht. Der Anti-Human-IgG-Antikörper (gesamtes Molekül) ist spezifisch für Human-IgG, wenn er mittels Immunelektrophorese gegen normales Humanserum und IgG geprüft wird. Der Antikörper reagiert auch mit Leichtketten. Immunglobulin G (IgG) ist ein Teil der Familie der Immunglobuline und ist ein weithin exprimierter Serumantikörper. Es besteht aus einer γ-Schwerkette in der konstanten(C)-Region. Die Primärstruktur dieses Antikörpers enthält Disulfidbindungen, die an der Verbindung der zwei Schwerketten und der Verbindung der Schwer- und Leichtketten beteiligt ist sowie sich innerhalb der Ketten befindet.
Immunogen
Human-IgG
Application
Anti-Human-IgG-Antikörper (gesamtes Molekül) eignet sich zur Verwendung im quantitativen Präzipitin-Assay (3,0 mg/ml).
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde sowie die zugehörigen "Peer Reviewed"-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Western Blot (1 Publikation)
Western Blot (1 Publikation)
Physical form
Lösung in 0,01 M phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH-Wert 7,4, mit 15 mM Natriumazid als Konservierungsmittel.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anti-Human IgG (gesamtes Molekül)-Antikörper
— oder —
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?