Fortfahren mit
HT5014
Formalinlösung, neutral gepuffert, 10 %
case of 24 × 120 mL, histological tissue fixative
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352114
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
MDL number:
packaging
case of 24 × 120 mL
concentration
10% formalin (approx. 4% formaldehyde)
color
colorless
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Application
Formalin solution, neutral buffered, 10% has been used to fix skin samples, tumor samples and HepG2 human liver carcinoma cells.
Beliebtes allgemeines histologisches Fixierungsmittel
Packaging
Case containers are polypropylene with white leak-proof lids and are partially prefilled with 10% NBF.
Physical form
Neutral gepufferte Lösung
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
185.0 °F
flash_point_c
85 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
50-00-0 + 67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)