Fortfahren mit
HT40180
Papanicolaou Stain OG 6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116121
NACRES:
NA.47
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solution
Quality Segment
shelf life
Expiry date on the label.
IVD
for in vitro diagnostic use
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
For routine diagnostic cytology to aid in the identification and classification of exfoliative cells.
Application
Papanicolaou stain imparts a characteristic range of coloration to exfoliative cells of vaginal, cervical, prostatic and other body secretions, allowing critical examination of nuclei and cytoplasmic components.
Other Notes
Orange G (certified), 0.3% and phosphotungstic acid, 0.015%, in denatured alcohol
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Papanicolaou Stain OG 6
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F
flash_point_c
13 °C
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
67-56-1
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)