Fortfahren mit
HS9914
Cardboard Slide Tray
Holds 20 x slides, green, trim
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9914
Feature:
Holds 20 x slides
Material:
cardboard
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
Holds 20 x slides
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9914
size
208x341x9 mm
color
green, trim
Features and Benefits
  • Easily organize slides with the index on the front cover that corresponds with the number grid inside
  • Recessed slide compartments and inside covers protect specimens. Slides cannot be touched when the cover is closed, reducing contamination
  • Front protection flaps are attached with durable tape for repeated use. Fold flaps flat under the slide holder to save space when in use
  • Thumb cut in slide compartments enables easy removal of slides with slight pressure at one end
  • Compartment holder is made from a double layer of densely pressed cardboard. Cover is a single layer cardboard
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS9913HS9902HS9930
material
cardboard
material
cardboard
material
black (trim)
material
cardboard
feature
Holds 20 x slides
feature
Holds 20 x slides
feature
Holds 20 x slides 76x26 mm
feature
Holds 30 x slides
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9914
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9913
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9902
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9930
size
208x341x9 mm
size
208x341x9 mm
size
-
size
281x328x10 mm
color
green, trim
color
blue, trim
color
-
color
black, trim
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard Slide Tray
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)