Fortfahren mit
HS9903
Cardboard slide mailer
1-place, L × W × H 95 mm × 42 mm × 5 mm
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41123302
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS9903
Feature:
Holds 1 x slides 76x26 mm
Material:
cardboard
Packaging:
pack of 25
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
packaging
pack of 25
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
General description
The heavy Cardboard Slide Mailer is Disposable, Safe, and a Secure transport of microscope slides.
  • 1, 2 and 4-place slide mailer versions
  • Each will hold 25 x 75 mm (1 x 3") and/or 26 x 76 mm sized slides
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS9904HS15983GZ708305
material
cardboard
material
cardboard
material
polypropylene
material
polypropylene
feature
Holds 1 x slides 76x26 mm
feature
Holds 2 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
feature
Holds 5 x slides 76x26 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9903
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS9904
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15983G
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15982
packaging
pack of 25
packaging
pack of 36
packaging
package of 25 Slide mailers
packaging
package of 25 Slide mailers
L × W × H
95 mm × 42 mm × 5 mm
L × W × H
103 mm × 79 mm × 5 mm
L × W × H
-
L × W × H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cardboard slide mailer
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)