Fortfahren mit
HS4427S
Centrifuge Tube
capacity 50 mL, natural, skirted bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 233,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.78
UNSPSC Code:
41121703
Capacity:
50 mL
Material:
natural , skirted bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Parameter:
9,500 × g max. RCF
Feature:
cap external threaded, graduations
€ 233,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
natural , skirted bottom
sterility
sterile
feature
cap external threaded, graduations
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4427S
parameter
9,500 × g max. RCF
cap diam.
34.9 mm
capacity
50 mL
tube diam.
29 mm
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
General description
The Conical, Skirted, Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Features and Benefits
  • Conical Skirted Tube Volume- 50 mL
  • Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
  • Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
  • Imprinted graduations at 5 mL intervals
  • Bulk wrap Sterile
  • Autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS4428HS4429HS4426R
Centrifuge Tube capacity 15 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
HS4428
Centrifuge Tube
Centrifuge Tube tube capacity 50 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap), sterile
HS4429
Centrifuge Tube
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4427S
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4428
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4429
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4426R
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing )
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
parameter
9,500 × g max. RCF
parameter
-
parameter
9,400 × g max. RCF
parameter
11,000 × g max. RCF
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
sterility
sterile
material
natural , skirted bottom
material
black , conical bottom
material
black , conical bottom
material
conical bottom, natural , natural polypropylene tube (with blue cap)
capacity
50 mL
capacity
15 mL
capacity
50 mL
capacity
15 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Centrifuge Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)