Fortfahren mit
HS4426B
Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121703
Material:
conical bottom, natural
€ 165,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
conical bottom, natural
sterility
sterile
feature
cap external thread, graduations additional graduation mark at 15 mL
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4426B
parameter
11,000 × g max. RCF
cap diam.
22.4 mm
capacity
15 mL
tube diam.
17 mm
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
General description
The Conical Centrifuge Tubes are sterile with lot-to-lot traceability and easy tear packaging.
Features and Benefits
Conical Tube Volume- 15 mL
Lot-to-lot traceability with easy tear packaging
Writing area and flat polyethylene lids for easy labelling
Imprinted graduations
Bulk wrap Sterile
Autoclavable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS4427BHS4427RHS4428
Centrifuge Tube capacity 15 mL, black, conical bottom, pack of 500 ea (Bulk Wrap)
HS4428
Centrifuge Tube
material
conical bottom, natural
material
conical bottom, natural
material
conical bottom, natural
material
black , conical bottom
cap diam.
22.4 mm
cap diam.
34.9 mm
cap diam.
34.9 mm
cap diam.
22.4 mm
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4426B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4427B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4427R
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS4428
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
packaging
pack of 500 ea (Racked)
packaging
pack of 500 ea (Bulk Wrap)
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing)
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing, )
suitability
suitable for (Centrifugation, vortexing )
parameter
11,000 × g max. RCF
parameter
9,500 × g max. RCF
parameter
9,500 × g max. RCF
parameter
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Centrifuge Tube
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)