Fortfahren mit
HS2860T
TrueNorth® Cardboard Storage Box Partition
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS2860T
Feature:
Holds 36 x 15 mL tubes
Material:
cardboard
Packaging:
pk of 10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
cardboard
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
well diam.
23 mm
Features and Benefits
  • low cost way to organize your tubes
  • ecomonical cardboard racks are disposable
  • write-on surface for descriptions or self numbering system
  • partitions supplied flat - packed for space-saving storage
  • partitions available in two sizes
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS2860MHS2860PHS2860F
description
Holds 36 x 15 mL tubes, pk of 10
description
Box only (without partitions), Holds 15 and 50 mL tubes, pk of 10
description
Holds 16 x 50 mL tubes, pk of 10
description
Holds 64 x 1.5-2.0 mL tubes, pk of 12
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860T
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860M
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860P
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS2860F
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
feature
Holds 15 and 50 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 64 x 1.5-2.0 mL tubes
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
material
cardboard
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 12
well diam.
23 mm
well diam.
-
well diam.
35 mm
well diam.
15 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)