Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121800
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmanufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1846
General description
Permanently mark glass slides, test tubes, and labware Sharp, tungsten carbide tip etches glass, ceramic, and plastic.
- Retractable tip for safe storage
- Measures 9.8 mm dia x 137 mm L
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?