zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1426AA
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1426AA
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
volume
5 mL
color
black
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom to resist tipping
- Antistatic versions available
- 2 color and 4 sizes
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?