Fortfahren mit
HS1425B
Diamond shaped weigh boats
polystyrene, volume 30 mL, white, anti-static
Synonym(e):
weigh dish, weighing boat, weighing dish, weighing pan
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
polystyrene
Packaging:
pk of 500
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1425B
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polystyrene
packaging
pk of 500
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425B
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
volume
30 mL
color
white
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
  • Wide, flat bottom to resist tipping
  • Antistatic versions available
  • 2 color and 4 sizes
  • Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
  • Can be used with microwave moisture analyzers
  • All are FDA/food-grade compliant
  • Pack of 500
  • Disposable
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS1425AAHS1424AAHS1427AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425B
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1425AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424AA
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1427AA
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
material
polystyrene
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
packaging
pk of 500
L × W × H
78 mm × 56 mm × 14 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
L × W × H
55 mm × 35 mm × 6 mm
color
white
color
white
color
white
color
black
volume
30 mL
volume
5 mL
volume
5 mL
volume
5 mL
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diamond shaped weigh boats
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)