Merck
HS1423AA
Weigh Boat
Small, square black polystyrene, Anti-static, pk of 500 ea
Synonym(e):
weigh boat, weigh dish, weighing dish, weighing pan
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121812
Material:
square black polystyrene
Packaging:
pk of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1423AA
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
square black polystyrene
size
small
feature
Anti-static
packaging
pk of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1423AA
L × W × H
(46 mm) × 46 mm × 8 mm
color
black
General description
Flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss.
Features and Benefits
  • biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
  • temperature range -10 to 70C
  • disposable
  • shallow with a wide, flat bottom to resist tipping
  • rounded corners simplify transfer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Weigh Boat
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)