Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 45,70 |
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.12
UNSPSC Code:
41122800
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific 120834
Feature:
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
Material:
white polypropylene
€ 45,70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenmaterial
white polypropylene
feature
to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120834
L × W × H
377 mm × 301 mm × 91 mm
General description
Fully assembled, polypropylene mega racks are great for high throughput labs requiring large sample storage. Each rack has 120 wells and a well diameter of 20 mm.
Features and Benefits
- Sturdy, durable material for easy and secure transport of clinical and research tubes
- Alphanumeric identification for quick location and retrieval of tubes
- Reusable, easy to clean and Autoclavable
- Place different test groupings into one rack eliminating the need for multiple racks
- Stackable for staging and saving space
Legal Information
Mega Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120834 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific 120835 | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24323A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS24323E |
| feature to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes | feature to hold 120 x 15 mL tubes or 20 mm round bottom tubes | feature Holds 120 x 10 mL tubes | feature Holds 120 x 10 mL tubes |
| material white polypropylene | material blue polypropylene | material polypropylene | material polypropylene |
| L × W × H 377 mm × 301 mm × 91 mm | L × W × H 377 mm × 301 mm × 91 mm | L × W × H - | L × W × H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mega Rack® tube rack
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?