Fortfahren mit
HS120653
Slide Folder Clasp
assorted colors
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 73,10
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.16
UNSPSC Code:
41121800
Material:
assorted colors
€ 73,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
assorted colors
packaging
pack of 100 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120653
General description
The Slide Folder Clasps provide an area for identification labels and secure the slide folder so that your slides do not fall out when the folder is transported.
Features and Benefits
  • Made from ABS
  • Ideal for histology, microbiology and pathology as well as multiple user research environments
  • Clasps can be labeled with a permanent marker or a label can be attached
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120654HS120556Z708267
Slide Mailer to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
HS120556
Slide Mailer
description
assorted colors
description
clear
description
to hold, 1 slide(s), natural polypropylene
description
assorted colors, natural, red, yellow
material
assorted colors
material
clear
material
natural polypropylene
material
polypropylene
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of HS120556
packaging
-
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120653
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120654
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific 120556
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS15983A
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Slide Folder Clasp
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)