Fortfahren mit
HS120372
TrueNorth® Flatpack PP Thin Film Freezer Boxes
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes, green, pk of 10
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120372
Feature:
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120372
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
12.1 mm
color
green
Features and Benefits
  • made from polypropylene material
  • easy self-assemble boxes shipped flat-packed
  • more durable than cardboard boxes as they are not susceptible to moisture
  • significantly reduces the change of mold
  • dividers included with the boxes
  • store down to temperatures of -80C
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120371HS120370HS120383
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 1.5-2 mL tubes
feature
Holds 81 x 0.5 mL tubes
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120372
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120371
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120370
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120383
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
color
green
color
blue
color
white
color
white
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)