Fortfahren mit
HS120366
TrueNorth® Flatpack PP Freezer Boxes
Holds 16 x 50 mL tubes, white, pk of 10
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120366
Feature:
Holds 16 x 50 mL tubes
Material:
polypropylene
Packaging:
pk of 10
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
packaging
pk of 10
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120366
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
31.6 mm
color
white
General description
Reusable, economical and moisture resistant plastic freezer boxes.
Legal Information
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
HS120367HS120379HS120391
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 16 x 50 mL tubes
feature
Holds 144 x 0.2 mL tubes
feature
Holds 36 x 15 mL tubes
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
material
polypropylene
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120366
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120367
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120379
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120391
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
packaging
pk of 10
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
cryopreservation: suitable
well diam.
31.6 mm
well diam.
31.6 mm
well diam.
7.9 mm
well diam.
19.8 mm
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)