Direkt zum Inhalt
HS120203
Microtube Storage Box
yellow polypropylene, pk of 5, Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41123300
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120203
Feature:
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
Material:
yellow polypropylene
Packaging:
pk of 5
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
yellow polypropylene
feature
Holds 100 x 1.5-2.0 mL tubes
packaging
pk of 5
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120203
well diam.
12.3 mm
Features and Benefits
  • for larger storage requirements of 1.5-2.0 mL microtubes or cryogenic vials
  • easy-open hinged lid with snap clasp
  • autoclavable
  • designed for quick visual identification
  • uniform wells with location indentification
  • tube capacity is indicated on the outside of the box
  • translucent vibrant colors with frosted labeling area
  • debossed with a distinctive wave design
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Microtube Storage Box
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)