Direkt zum Inhalt
HS120186
Adapt-a-Rack® Flexible Multi-Tube Rack
for tubes, 5 ‑ 50 mL, Combo Pink/White, pk of 2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122804
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS120186
Feature:
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
Material:
pink-white POM
Packaging:
pk of 2
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
pink-white POM
feature
for tubes 5 ‑ 50 mL, Holds 4 x 12-30 mm tubes, Holds 4 x 5-50 mL tubes
packaging
pk of 2
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS120186
L × W × H
18.1 × 5.6 × 7.6 cm
size × diam.
4 wells × 12-30 mm
General description
Each slot of the flexible multi-tube rack adapts to accommodate 12-30 mm (5-50 mL) tubes and holds in a firm upright position.
Features and Benefits
  • made from POM
  • racks can be linked together for additional holding capacity
  • open sides allow for label viewing
  • flat base to hold tubes upright
  • linked racks should be supported underneath when carrying
  • available in soldi or a combination of colors for easy coding indentification
  • autoclavable
Legal Information
Adapt-a-Rack is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)