Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 705,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C14H20NO11Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
401.30
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
(Rooster)
Quality Segment
assay
≥85% (HPLC)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].CC(=O)NC(C=O)C(OC1OC(=CC(O)C1O)C(O)=O)C(O)C(O)CO
InChI
1S/C14H21NO11.Na.H/c1-5(18)15-6(3-16)12(10(21)8(20)4-17)26-14-11(22)7(19)2-9(25-14)13(23)24;;/h2-3,6-8,10-12,14,17,19-22H,4H2,1H3,(H,15,18)(H,23,24);;
InChI key
SDRQEYWJTBWGNE-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
Product of digestion of hyaluronic acid by chondroitinase.
Other Notes
ΔUA = 4-deoxy-L-threo-hex-4-enopyranosyluronic acid; GlcNAc = N-acetyl-D-glucosamine
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Disaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥85% (HPLC) | assay ≥95% | assay ~99% (HPLC) | assay - |
| biological source (Rooster) | biological source - | biological source - | biological source - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?