Direkt zum Inhalt
H9416
Pseudohyperizin
≥95% (HPLC)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C30H16O9
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
520.44
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
brown
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(CO)c8c1c2c(c34)c(c56)c78
InChI
1S/C30H16O9/c1-7-2-9(32)19-23-15(7)16-8(6-31)3-10(33)20-24(16)28-26-18(12(35)5-14(37)22(26)30(20)39)17-11(34)4-13(36)21(29(19)38)25(17)27(23)28/h2-5,31-37H,6H2,1H3
InChI key
YXBUQQDFTYOHQI-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
One of the major bioactive constituents of St. John′s wort (Hypericum perforatum). Implicated in the antidepressant efficacy of St. John′s wort.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)