Fortfahren mit
H9415
5HPP-33
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
2-[2,6-bis(1-Methylethyl)phenyl]-5-hydroxy-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, 5-Hydroxy-2-(2,6-diisopropylphenyl)-1H-isoindole-1,3-dione
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 144,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 439,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H21NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
323.39
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
€ 144,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N2C(=O)c3ccc(O)cc3C2=O
InChI
1S/C20H21NO3/c1-11(2)14-6-5-7-15(12(3)4)18(14)21-19(23)16-9-8-13(22)10-17(16)20(21)24/h5-12,22H,1-4H3
InChI key
LAKWINYVWJPHQW-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
5HPP-33 is a thalidomide derivative which was reported to be active as anticancer agent through stabilization of the microtubules.
5HPP-33 is a thalidomide derivative which was reported to be active as anticancer agent through stabilization of the microtubules. 5HPP-33 has shown inhibition of cell proliferation of both estrogen-dependent (MCF-7) and estrogen-independent (MDA-MB-231) breast cancer cells as well as other cell lines. A study in tubulin forming assay reported that 5HPP-33 acts as a microtubule formation inhibitor (IC50=810 nM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D3943SML1142SML2418
form
solid
form
solid
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
orange
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)