Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H12N4O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.21
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenstorage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1cnc[nH]1)C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Histidylleucine (His-Leu); histidylglycine (His-Gly) and histidylserine (His-Ser) are N-terminal imidazole containing dipeptides used to study binding of metals such as copper, nickel and zinc.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?