Merck
H8878
Ethyl (±)-2-hydroxyvalerate
Synonym(e):
DL-α-Hydroxyvaleric acid ethyl ester, DL-2-Hydroxypentanoic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
146.18
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
230-066-8
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
density
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(O)C(=O)OCC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)