Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 87,30 |
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 167,00 |
25 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 286,00 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
[Co(NH3)6]Cl3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.48
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
234-103-9
MDL number:
€ 87,30
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltengrade
Molecular Biology
Quality Segment
form
powder
storage temp.
room temp
SMILES string
N.N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Co+3]
InChI
1S/3ClH.Co.6H3N/h3*1H;;6*1H3/q;;;+3;;;;;;/p-3
InChI key
JXBGZYGSWFSYFI-UHFFFAOYSA-K
General description
Hexammine cobalt(III) is considered an analog of fully solvated magnesium, capable of activating some enzymes that requires magnesium. It is useful in DNA condensation studies.[1]
Application
Suitable for
- DNA condensation studies
- induction of transitions of DNA from B to A or Z forms
- induction of nucleic acid crystal growth
- stabilization of tertiary tRNA interactions
- preparation of ligation buffer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| grade Molecular Biology | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?