Fortfahren mit
H7271
Methyl (±)-2-hydroxystearate
≥98% (capillary GC)
Synonym(e):
DL-α-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 2-hydroxyoctadecanoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C19H38O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.50
UNSPSC Code:
12352211
PubChem Substance ID:
MDL number:
assay
≥98% (capillary GC)
form
solid
functional group
ester
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCC(O)C(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(20)19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI key
OUFCLLRNNJZLOX-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)